Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, 0.45 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
231.00€ - 2265.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale | Nylon |
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Analytical sample prep |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Stile uscita | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Stile uscita | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11732524
|
Merck
SLHNX13NK |
13 mm | Male Luer slip | 1000Pack |
2265.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10309880
|
Merck
SLHNX13NL |
13 mm | Luer Slip maschio | 100Pack |
340.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12531269
|
Merck
SLHNX13TL |
13 mm | Tube outlet | 100Pack |
328.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10423513
|
Merck
SLHN033NB |
33 mm | Male Luer slip | 250Pack |
915.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10131873
|
Merck
SLHN033NK |
33 mm | Male Luer slip | 1000Pack |
2160.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10769503
|
Merck
SLHN033NS |
33 mm | Male Luer slip | 50/conf. |
231.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Overview of Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with Nylon Membrane:- Non-sterile Millex™ syringe filters with hydrophilic nylon membrane are compatible with a broad range of solvents
- Available in 0.20 μm and 0.45 μm pore sizes and two diameters to suit your application needs
- Compatible with both aqueous and organic solutions, providing broad chemical compatibility and flexibility in the lab
- Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
Applications:
Sample Filtration Prior to UHPLC, HPLC, LC-MS, and Mass Spec; Solvent Filtration; Clarification of Aqueous and Organic Solutions
Specifica
Single-use | |
0.45 μm | |
Analytical sample prep | |
Syringe Filter |
Nylon | |
Non-sterile | |
PP |