Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, Automation Compatible, 0.2 μm
Trouble-free performance on a variety of automated systems
740.00€ - 2565.00€
Specifica
Codice colore | Natural inlet/natural outlet |
---|---|
Monouso | Single-use |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Syringe |
Materiale | Nylon |
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11745223
|
Merck
SLGNDZ5NK |
1000Pack |
2565.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11710463
|
Merck
SLGNDZ5NZ |
200Pack |
740.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Trouble-free performance on a variety of automated systems
Automation-Compatible, Non-Sterile Millex™ Syringe Filters:- Designed to provide efficient filtration for dissolution and other automated sample preparation applications
- Domed housing ensures reliable delivery of filters
- Available in a variety of membrane types and pore sizes, including units with prefilters for particulate-laden samples.
- Available in either bulk or delivery tubes for use with automated filter-changing systems
- Luer-Lok™ connection optimized for precise alignment and fit
Applications:
- Drug Dissolution Testin
- Automated Sample Preparation
- Clarification of Solutions Containing High Particle Levels
Specifica
Natural inlet/natural outlet | |
Syringe | |
0.2 μm | |
3.9 cm2 | |
<100 μL | |
Female luer-lok™ | |
45°C | |
25 mm |
Single-use | |
Nylon | |
Non-sterile | |
Analytical sample prep | |
Nylon | |
Male Luer slip | |
100 mL |