Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, PES, 0.22 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
319.00€ - 2415.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Dimensione del poro | 0.22 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Analytical sample prep |
Materiale alloggiamento | PP |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Quantità | Materiale | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Quantità | Materiale | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11755223
|
Merck
SLGPX13NK |
13 mm | 1000Pack | Hydrophilic PES | <10 mL |
2105.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11790453
|
Merck
SLGPX13NL |
13 mm | Confezione da 100 | Polietersulfone (PES) idrofilo | <10 mL |
319.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10509952
|
Merck
SLGP033NB |
33 mm | 250Pack | Millipore Express PLUS (PES) | <200 mL |
895.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10163282
|
Merck
SLGP033NK |
33 mm | 1000Pack | Millipore Express PLUS (PES) | <200 mL |
2415.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Overview of Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with PES Membrane:- Non-sterile Millex™ syringe filters with Millipore Express™ PLUS polyethersulfone (PES) membrane provide fast filtration of aqueous and mild organic solutions.
- Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
- Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
Applications:
Buffer Filtration, Clarification of Aqueous Solutions
Specifica
Single-use | |
Non-sterile | |
PP |
0.22 μm | |
Analytical sample prep |