Learn More
RUBIS Mini-Pinzette
Mini pinzette - SS antimagnetiche/antiacide
Marca:  RUBIS 2M
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11383543
  • 17.33€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Mini pinzette
  • Pinzette ad alta precisione
  • 100% Made in Svizzera
  • Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
  • Allineamento perfetto
  • Molto efficace in spazi ristretti
  • Eccellente per l'uso al microscopio
  • Affidabile
  • OAL: 70 mm - 2,75 pollici
Specifica
Specifica
Punta sottile appuntita
Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
Mini Pinzette
Each
2.76 in.
70 mm
1 ciascuno