Learn More
Bohlender™ Mini1 Basic Desiccator
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
221 x 214 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 221 x 214 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 221 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 214 mm |