Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Tube, Gold Cap, CAT Serum Sep Clot Activator, Non-Sterile
Includes inner wall coated with microscopic silica particles to activate coagulation and a separator gel to separate serum and blood cells.
Marca:  Greiner Bio-One 450533
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 15778169
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • The inner wall of the serum tube is specially coated with microscopic silica particles, which activate the coagulation process.
  • Serum separator tubes contain a separator gel in the base of the tube; during centrifugation, this gel forms a stable barrier between the serum and the blood cells.
Specifica
Specifica
CAT Serum Sep Clot Activator/Gel Separator
0.5/0.8 mL
Gold
Non-sterile
Yes
500/Pk.