Learn More
Sartorius Minisart™ Plus Syringe Filters, Nonsterile
Includes a glass fiber pre-filter for difficult to filter liquids. Sartorius Minisart™ Plus Syringe Filters are single-use, complete filtration units with a surfactant-free cellulose acetate membrane. Choose from three color-coded pore sizes.
1100.00€ - 1230.00€
Specifica
Monouso Single-use
Tipo di filtro Hydrophillic
Materiale Surfactant-free Cellulose Acetate Plus Glass Fiber
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 5.16 cm2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Codice colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Codice colore Prezzo Quantità e disponibilità  
10274581
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
17823----------Q
0.2 μm Blue
1100.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10736862
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
17825----------Q
1.2 μm Red
1230.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10564051
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
17829----------Q
0.45 μm Yellow
1100.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Includes a glass fiber pre-filter for difficult to filter liquids. Sartorius Minisart™ Plus Syringe Filters are single-use, complete filtration units with a surfactant-free cellulose acetate membrane. Choose from three color-coded pore sizes in sterile or non-sterile options.
Rapid small volume sterilization
  • Specially designed for sterilizing filtration of difficult-to-filter liquids
  • Contains a glass fiber prefilter on top of the cellulose acetate membrane
  • Units are almost free of leachables and extractables, and reliably filter with no leakage
  • Available in three color-coded pore sizes: 0.2μm (blue), 0.45μm (yellow) or 1.2μm (red)
  • Filtration so effective it can double the throughput
  • Ideal for sample cleaning, particle removal and sterile filtration of aqueous solutions
Maximum user convenience
  • Complete units are ready to use
  • Single use/disposable filter units
  • Female luer lock inlet with male leur lock outlet connectors
  • Proven quality and 100% tested during manufacture
  • Sterile (via ethylene oxide) and non-sterile units available
Specifica
Specifica
Single-use
Surfactant-free Cellulose Acetate Plus Glass Fiber
5.16 cm2
0.1 mL
Female Luer Lock
4.5bar
Syringe Filter
Hydrophillic
Non-sterile
For rapid small volume sterilization
Metaacrylate butadiene styrene polymerisate (MBS)
Male Luer Lock
500/Pk.
28 mm