missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Minoxidil, Thermo Scientific™

Minoxidil, CAS # 38304-91-5, is a comopund with vasodilating effects that works by opening adenosine triphosphate (ATP)-sensitive potassium channels.

Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61803.03

Quantità 1g

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15444319

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.00€
    36.31€ / 1g
    Risparmia 0.69€
    1% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

General Description
• Minoxidil is a piperidine that acts as a vasodilator when converted into its active metabolite, minoxidil sulphate
• Minoxidil opens adenosine triphosphate (ATP)-sensitive potassium channels in the plasma membrane and relaxes smooth muscle in arteriole walls. Relaxation of smooth muscle within the arterioles leads to decreased resistance and lower blood pressure
Application
• Minoxidil metabolism is a common focus of its use in research because of the number of enzymes involved in its sulfation and clearance
• Minoxidil can be used for in vivo or in vitro physiology research
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Identificatori chimici

38304-91-5
209.253
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
4201
C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O
C9H15N5O
MFCD00063409
minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox
3-hydroxy-2-imino-6-piperidin-1-ylpyrimidin-4-amine

Specifica

Minoxidil
C9H15N5O
1g
minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-2-imino-6-piperidin-1-ylpyrimidin-4-amine
4201
38304-91-5
MFCD00063409
14,6203
Soluble in water (2.2mg/ml),100% ethanol (29mg/ml),propylene glycol,acetone,DMSO (6.5mg/ml),and methanol.
C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O
209.253
209.25
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato