missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Minoxidil, Thermo Scientific™

Minoxidil, CAS # 38304-91-5, is a comopund with vasodilating effects that works by opening adenosine triphosphate (ATP)-sensitive potassium channels.

36.31€ - 246.00€

Identificatori chimici

CAS 38304-91-5
Formula molecolare C9H15N5O
Molecular Weight (g/mol) 209.253
Numero MDL MFCD00063409
InChI Key ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox
PubChem CID 4201
IUPAC Name 3-hydroxy-2-imino-6-piperidin-1-ylpyrimidin-4-amine
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O
Visualizza altre specifiche

Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15444319
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61803.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
37.00€
36.31€ / 1g
Risparmia 0.69€
1% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15454319
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61803.06
5g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
121.00€
119.00€ / 5g
Risparmia 2.00€
1% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15464319
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61803.14
25g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
251.00€
246.00€ / 25g
Risparmia 5.00€
1% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

General Description
• Minoxidil is a piperidine that acts as a vasodilator when converted into its active metabolite, minoxidil sulphate
• Minoxidil opens adenosine triphosphate (ATP)-sensitive potassium channels in the plasma membrane and relaxes smooth muscle in arteriole walls. Relaxation of smooth muscle within the arterioles leads to decreased resistance and lower blood pressure
Application
• Minoxidil metabolism is a common focus of its use in research because of the number of enzymes involved in its sulfation and clearance
• Minoxidil can be used for in vivo or in vitro physiology research
Specifica

Identificatori chimici

38304-91-5
209.253
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
4201
C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O
C9H15N5O
MFCD00063409
minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox
3-hydroxy-2-imino-6-piperidin-1-ylpyrimidin-4-amine

Specifica

Minoxidil
C9H15N5O
14,6203
Soluble in water (2.2mg/ml),100% ethanol (29mg/ml),propylene glycol,acetone,DMSO (6.5mg/ml),and methanol.
C1CCN(CC1)C2=NC(=N)N(C(=C2)N)O
209.253
209.25
38304-91-5
MFCD00063409
minoxidil, rogaine, loniten, regaine, minoximen, theroxidil, tricoxidil, alopexil, alostil, lonolox
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-2-imino-6-piperidin-1-ylpyrimidin-4-amine
4201
Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.

P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c

H302-H315-H319-H335

missing translation for 'einecsNumber' : 253-874-2

missing translation for 'rtecsNumber' : UV8200000

missing translation for 'tsca' : No

Recommended Storage : Ambient temperatures

SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato