Learn More
MITD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17264-1-AP-20UL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg
Codice prodotto. 16807134
  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
MITD1 may play a role in endosomal protein transport.
Specifica
Specifica
MITD1
Polyclonal
Unconjugated
MITD1
MITD1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
129531, 363219, 69028
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5I0J5, Q8VDV8, Q8WV92
Mitd1
MITD1 Fusion Protein Ag10998
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human