missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MITD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 17264-1-AP-150UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16897124

  • 325.38€ / 150µL

Spedizione stimata: 10-10-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

MITD1 may play a role in endosomal protein transport.
Specifica

Specifica

MITD1
Polyclonal
Unconjugated
MITD1
MITD1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
129531, 363219, 69028
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5I0J5, Q8VDV8, Q8WV92
Mitd1
MITD1 Fusion Protein Ag10998
150 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali