Learn More
Merck Mitex™ Membrane Filters, 10 μm
Unlaminated for extreme chemical or temperature conditions
377.00€ - 675.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Colore | White |
Tipo di filtro | Screen Filter |
Materiale | PTFE |
Dimensione del poro | 10 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Portata | Spessore (sistema metrico) | Punto di bolla | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Portata | Spessore (sistema metrico) | Punto di bolla | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10626171
|
Merck
LCWP01300 |
13 mm | 220 mL/min x cm2 | 125 μm | 0.5 psi |
377.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10430601
|
Merck
LCWP02500 |
25 mm | 220 mL/min x cm2 | 125 μm | 0.5 psi |
426.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10288200
|
Merck
LCWP04700 |
47 mm | 220 mL/min x cm2 | 125μ m | 0.5 psi |
675.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10136250
|
Merck
LCWP09025 |
90 mm | 220 mL/min x cm2 | 125 μm | 0.5 psi |
540.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10743291
|
Merck
LCWG02500 |
25 mm | 14 L/min/ cm2 (Air), 220 mL/min/ cm2 (Water) | 130 μm | ≥0.03 bar |
530.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Unlaminated for extreme chemical or temperature conditions
Mitex™ PTFE Membrane is unaffected by almost all liquids, including organic solvents, concentrated acids and bases, propellants, and cryogenic fluids. Mitex™ membrane is unbacked, yet is easy to handle, combining the convenience of a backed membrane with the versatility of a pure PTFE membrane. Mitex™ membrane is hydrophobic.Features & Benefits:
- Broad chemical compatibility
- Biologically and chemically inert
- Stable at temperatures in excess of 260 °C (500 °F) and below -100 °C (-148 °F)*
Applications: Clarifying Acids, Bases, and Cryogenic Fluids; Clarifying Propellants; Analyzing Hydraulic Fluids; Isolating RNA
Specifica
Not Autoclavable | |
Screen Filter | |
10 μm | |
Plain | |
Hydrophobic |
White | |
PTFE | |
Non-sterile | |
Filter Membranes |