Learn More
Merck Filtri a membrana in PTFE Mitex™
Unlaminated for extreme chemical or temperature conditions
438.00€ - 768.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Colore | White |
Tipo di filtro | Screen Filter |
Materiale | PTFE |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10146200
|
Merck
LCWG04700 |
47 mm | 10 μm |
745.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10499840
|
Merck
LSWG04700 |
47 mm | 5 μm |
768.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10450411
|
Merck
LSWG02500 |
25 mm | 5 μm |
438.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Le membrane non presentano sostegni
- Lo spessore medio è di 125 μm
- Autoclavabili a 121 °C (250 °F)
Applicazioni:
Chiarificazione di acidi, basi e fluidi criogenici; chiarificazione di propellenti; analisi dei fluidi idraulici; isolamento di RNA.
unlaminated,extreme,temperature
Specifica
Not Autoclavable | |
Screen Filter | |
Non-sterile | |
Gridded | |
Filter Membranes |
White | |
PTFE | |
Clarification of acids, bases, and cryogenic fluids; clarification of propellants; analysis of hydraulic fluids; RNA isolation. | |
125 μm | |
Hydrophobic |