Learn More
Long List Appendix IX Mix E, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Marca: SPEX Certiprep 8260-E
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67-56-1 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Includes: Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Descrizione
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analyte | CAS No. | Concentration |
---|---|---|
2-Butanone | 78-93-3 | 200μg/mL |
2-Chloroethyl vinyl ether | 110-75-8 | 200μg/mL |
2-Hexanone | 591-78-6 | 200μg/mL |
4-Methyl-2-pentanone | 108-10-1 | 200μg/mL |
Acetone | 67-64-1 | 200μg/mL |
Carbon disulfide | 75-15-0 | 200μg/mL |
Vinyl acetate | 108-05-4 | 200μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Long List Appendix IX Mix E | |
200μg/mL | |
For US EPA Method 8260B | |
1 mL | |
Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
Method 8260B | |
2mL amber prescored glass ampule | |
Methanol-P&T | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
Sicurezza e movimentazione
- Long List Appendix IX Mix E
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: methanol
Product intended for laboratory use only