Learn More
VistaLab™ Technologies MLA D-Tipper
MLA Pipette with single stroke calibrated delivery.
Marca:  VistaLab™ Technologies 1160C
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 11975892
  • 324.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Single-stroke calibrated delivery operation
  • Built in tip-ejector
  • Glove guard
Specifica
Specifica
Single stroke
Aluminum, Stainless Steel
MLA Pipette
Built-in tip ejector, glove guard
Limited Lifetime
2 in.
Silver
1
800 μL
1 ea.
9 in.
1.5 in.