missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VistaLab™ Technologies MLA™ Silver Brand Precision Pipetters

Made of precision engineered aluminum alloy and stainless steel with limited Lifetime Warranty (covering parts). Individually serialized with Calibration Certificate included.

Marca:  VistaLab™ Technologies 1107

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11995842

  • 255.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • “To deliver” capability ensures volume accuracy over a wide range of viscosities
  • Ideal for repetitive delivery of reagents when high precision and accuracy are required
  • Capacity engraved on bonnet

Specifica

Specifica

±2%
Silver
MLA Precision
Non-sterile
70 μL
±0.57%
Limited Lifetime
2 in.
Not Autoclavable
Aluminum Alloy, Stainless Steel
1
Precision Pipetter
Nozzle Insert, Calibration Key
1 Ea.
9 in.
1.5 in.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali