Learn More
Sartorius Pipettatori meccanici monocanale MLINE™
Per una precisione eccellente in operazioni di pipettaggio protratte. Il pipettatore meccanico monocanale Sartorius mLINE™ rappresenta la scelta più avanzata ed ergonomica per gli utenti attenti alla qualità che vogliano effettuare operazioni ripetitive di pipettaggio manuale. I modelli sono indicati per un'intera gamma di volumi che vanno da 0.1 μl a 10 ml.
Marca: Sartorius 725070UKAS
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
Highly advanced mechanical pipette provides effortless accuracy and precision- Consistent results, even in long pipetting series
- Optiload mechanism for perfect tip sealing and effortless tip ejection
- Minimized risk of contamination with Safe-Cone Filters and full autoclavability
- One-step volume setting with volume locking button prevents accidental volume change
- Thermal insulation of internal components improves accuracy
- High chemical and UV resistance
- Frequently recommended by Health and Safety Officers
- Excellent ergonomics to protect from repetitive strain injuries to the hand, arm and shoulder
- Exceptionally light pipetting and filter tip ejection forces needed
- Clear, easy-to-read display with large numbers and small increments
- Volume range color-coding for easy pipetter and tip selection
- Easy to maintain; only 2-3 parts to disassemble and clean
Specifica
0.6%, 0.6%, 1% | |
Sartorius Optifit tips; SafetySpace Filter tips | |
Blu | |
mLINE™ | |
Da 100 a 1000 μl | |
1 μl | |
Sì |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Sì | |
1 | |
Pipette | |
Ergonomico | |
0.40 - 0.20 | |
2 anni |