Learn More
DuPont™ Tyvek 500 Xpert verde
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Size:
medio
Large
X-Large
2 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Tuta con cappuccio a 3 pezzi
- Design ergonomico-protettivo
- Cuciture esterne ribattute
- Polsi, caviglie e volto elasticizzati
- Vita con elastico (incollato)
- Cursore zip grande e facile da afferrare.
- Robusto ma leggero (<180 g per indumento)
- Ampia area del cavallo per la massima libertà di movimento
Specifica
Specifica
| Product Type | Tuta con cappuccio |
| Size | medio |
| Materiale | HDPE |
| Colore | Verde |
| Stile vita | Elastico |
| Ankle Style | Elastico |
| Stile polso | Elastico |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Hood Type | 3-panel |
| Tipo di chiusura | Zip |
| Vedi altri risultati |