Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C con calzini
410.02 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Descrizione
- Tuta con cappuccio con apertura facciale elastica e protezione adesiva per il mento per una perfetta aderenza intorno al respiratore
- Cuciture ribattute con nastro di rivestimento
- Zip doppio con patta autoadesiva
- Polsini, caviglie e vita con elastico,
- Con anelli per il pollice, calzini integrati e patte per stivali
- Tessuto con protezione da particolato al 100%
- Barriera eccellente contro un'ampia gamma di sostanze chimiche inorganiche concentrate e rischi biologici
- Trattamento antistatico (all'interno)
Specifica
Product Type | Tuta con cappuccio |
Size | 2 X-Large |
Materiale | Tessuto Tychem™ |
Colore | Giallo |
Stile vita | Elastico |
Ankle Style | Elastico |
Stile polso | Elastico |
Stile collo | Con cappuccio |
Hood Type | Elastico |
Tipo di chiusura | Zip doppio con patta autoadesiva |