Learn More
Corning™ Molecular Biology Reagents
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15343711
Click to view available options
Materiale o nome chimico:
Saline Sodium Citrate Buffer
TAE Buffer
Tris Borate EDTA Buffer
Tris Hydrochloride Buffer
pH:
7 ±0.1
7.5 ±0.1
8 ±0.1
8.3 ±0.1
8.4 ±0.1
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 15343711
Marca: Corning™ 46010CM
Used in molecular biology, nucleic acid purification applications
  • Certificate of Analysis available
  • Product can be diluted to obtain the desired concentration
Order Info
Shipped at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico TAE Buffer
Concentrazione 10X
pH 8.3 ±0.1
Quantità 6 x 1 L