Learn More
Corning™ Molecular Biology Reagents
Click to view available options
Materiale o nome chimico:
Saline Sodium Citrate Buffer
TAE Buffer
Tris Borate EDTA Buffer
Tris Hydrochloride Buffer
pH:
7 ±0.1
7.5 ±0.1
8 ±0.1
8.3 ±0.1
8.4 ±0.1
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Certificate of Analysis available
- Product can be diluted to obtain the desired concentration
Order Info
Shipped at ambient temperature
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tris Hydrochloride Buffer |
| Concentrazione | 1 M |
| pH | 8 ±0.1 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 6 x 1 L |
| Sterilità | Sterile |