Learn More
Molybdenum Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution NH3 1%, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |
| Forma fisica | Liquid |
| Numero MDL | 3465 |
| Colore | Incolore |
| Quantità | 100 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Molybdenum solution 10000 ppm
- Attenzione
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium hydroxide,Molybdenum trioxide