Learn More
Monomethyl adipate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10693702
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
627-91-8
C7H12O4
160.17
MFCD00004418
UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
monomethyl adipate, adipic acid monomethyl ester, methyl hydrogen adipate, methyl adipate, methyl hemiadipate, hexanedioic acid, monomethyl ester, 5-carbomethoxypentanoic acid, monomethyl 1,6-hexanedioate, adipic acid, monomethyl ester, hexanedioic acid, 1-methyl ester
12328
CHEBI:70855
6-methoxy-6-oxohexanoic acid
COC(=O)CCCCC(O)=O
627-91-8
C7H12O4
160.17
MFCD00004418
UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
monomethyl adipate, adipic acid monomethyl ester, methyl hydrogen adipate, methyl adipate, methyl hemiadipate, hexanedioic acid, monomethyl ester, 5-carbomethoxypentanoic acid, monomethyl 1,6-hexanedioate, adipic acid, monomethyl ester, hexanedioic acid, 1-methyl ester
12328
CHEBI:70855
6-methoxy-6-oxohexanoic acid
COC(=O)CCCCC(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Monomethyl adipate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 8.0°C to 9.0°C
Colore Colorless
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 162.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare HO2C(CH2)4CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4390 to 1.4420
Quantità 5 g
Beilstein 02, III, 1711
Gravità specifica 1.08
Peso formulazione 160.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Monomethyl adipate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.