Learn More
Monomethyl monopotassium malonate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10073240
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
38330-80-2
C4H5O4·K
156.18
MFCD00014021
WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, methyl potassium malonate, potassium methyl malonate, propanedioic acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium monomethyl malonate, monomethyl malonate potassium salt, hydrogen methyl malonate potassium salt, monomethylpotassiummalonate, acmc-209vp4, ksc226a9d
2724687
potassium;3-methoxy-3-oxopropanoate
COC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
38330-80-2
C4H5O4·K
156.18
MFCD00014021
WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, methyl potassium malonate, potassium methyl malonate, propanedioic acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium monomethyl malonate, monomethyl malonate potassium salt, hydrogen methyl malonate potassium salt, monomethylpotassiummalonate, acmc-209vp4, ksc226a9d
2724687
potassium;3-methoxy-3-oxopropanoate
COC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Monomethyl monopotassium malonate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >200°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare COOKCH2COOCH3
Quantità 25 g
Fieser 15,207
Peso formulazione 156.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Monomethyl monopotassium malonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.