Learn More
MOPS, 0.5M buffer soln., pH 6.5, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15435619
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
Codice prodotto. 15435619
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63369.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
MOPS is frequently used as a buffering agent in biology and biochemistry. It used widely for polyacrylamide gel electrophoresis. It is used as a A morpholino propanesulfonic acid buffer.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Usage above 20 mM in mammalian cell culture work is not recommended. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from Strong oxidizing agents, Strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1132-61-2
Formula molecolare C7H15NO4S
Molecular Weight (g/mol) 209.26
Numero MDL MFCD00006183
InChI Key DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
IUPAC Name acido 3-morfolin-4-il-propano-1-solfonico
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico MOPS buffer soln.
Concentrazione 0.5 M
pH 6.5
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Odore Odorless
Informazioni di solubilità Soluble in water.