Learn More
MOPS, free acid, 100.2%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11406591 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11406591
Marca: MP Biomedicals 0219483725
Identificatori chimici
CAS 1132-61-2
Formula molecolare C7H15NO4S
Molecular Weight (g/mol) 209.26
Numero MDL MFCD00006183
InChI Key DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-[N-Morpholino]propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico MOPS
Quantità 25 g
IUPAC Name 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
Peso formulazione 209.3
Percent Purity 1.002