Learn More
MOPS, JustPURE™, white powder, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10670291
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 10670291
Marca: Fisher BioReagents BP2925100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Absorbance 0.015 max. at 280nm
Materiale o nome chimico MOPS
CAS 1132-61-2
Punto di fusione 277°C
Colore White
Informazioni di decomposizione >277°C
pH 2.5 to 4.0
Forma fisica Powder or Solid
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio ≥99.5 %
Perdita all'essiccatura 1% max.
Formula molecolare C7H15NO4S
Numero MDL MFCD00006183
Imballaggio Poly Bottle
Indice di Merck 15, 6352
Sinonimo 4-Morpholinepropanesulfonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
IUPAC Name 4-(3-sulfonatopropyl)morpholin-4-ium
Molecular Weight (g/mol) 209.26
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
Peso formulazione 209.26
Percent Purity ≥99.5%
Grado JustPURE
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MOPS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.