Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS-SDS running buffer (20X)
Codice prodotto. 15435159
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 15435159
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62847.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
MOPS-SDS running buffer (20X) is a buffer frequently used for separating medium- to large-sized proteins on a gel.
MOPS SDS Running Buffer is recommended for separating medium- to large-sized proteins. MOPS-SDS Running Buffer is suitable for protein gel electrophoresis. Use of MOPS buffer allows proteins to run slower than when using MES buffer. This buffer is used in 1D Gel Electrophoresis, Protein Gel Electrophoresis, Proteins, Expression, Isolation and Analysis - See more at:
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • MOPS-SDS running buffer is a zwitterionic, morpholinic buffer that allows the separation of medium- to large-sized proteins
Application
  • MOPS is used as a running buffer in electrophoresis. The use of MOPS buffer allows proteins to run slower than when MES buffer is used
  • MOPS-SDS running buffer, 20X concentrated, is formulated to be used for running proteins on an SDS gel
  • This buffer contains SDS detergent to maintain the denaturation of proteins and MOPS to buffer the pH
  • It is commonly used for cell culture media and protein purification in chromatography
  • MOPS is frequently applied in buffered culture media for bacteria, yeast, and mammalian cells
  • It is also applied in the bicinchoninic acid (BCA) assay
  • It is used in separating RNA in agarose gels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico MOPS-SDS running buffer
Concentrazione 20X
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Informazioni di solubilità It is soluble in water.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MOPS-SDS running buffer (20X)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium lauryl sulfate