Learn More
MOPS sodium salt, 98%
Codice prodotto. p-169977 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
Codice prodotto. 10651643
Marca: Thermo Scientific Acros 352590250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 71119-22-7 | C7H14NNaO4S | 231.242 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C7H14NNaO4S
Molecular Weight (g/mol) 231.242
Numero MDL MFCD00064350
InChI Key MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 3-(4-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3859613
IUPAC Name sodium;3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico MOPS sodium salt
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Peso formulazione 231.25
Percent Purity 98%