Learn More
MOPSO, 0.2M buffer soln., pH 6.5, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15474329
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
Codice prodotto. 15474329
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61833.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79803-73-9
Formula molecolare C7H14NNaO5S
Molecular Weight (g/mol) 247.241
Numero MDL MFCD00070007
InChI Key WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23675131
IUPAC Name sodium;2-hydroxy-3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate
SMILES C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico MOPSO buffer soln.
Concentrazione 0.2 M
pH 6.5
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL