Learn More
Morin hydrate, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10474575
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
654055-01-3, 480-16-0
C15H10O7
302.24
MFCD00217054
YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
morin hydrate, morinhydrate, bois d,arc hydrate, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, morin hydrate, powder, morin flavonol, morin hydrate aurantica, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-chromen-4-one hydrate, 2 inverted exclamation marka,3,4 inverted exclamation marka,5,7-pentahydroxyflavone
16219651
2-(2,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one;hydrate
OC1=CC(O)=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
654055-01-3, 480-16-0
C15H10O7
302.24
MFCD00217054
YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
morin hydrate, morinhydrate, bois d,arc hydrate, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, morin hydrate, powder, morin flavonol, morin hydrate aurantica, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-chromen-4-one hydrate, 2 inverted exclamation marka,3,4 inverted exclamation marka,5,7-pentahydroxyflavone
16219651
2-(2,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one;hydrate
OC1=CC(O)=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Morin hydrate
Punto di fusione 300.0°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Quantità 50 g
Beilstein 18, 239
Indice di Merck 14, 6269
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in boiling water, soluble in organic solvents
Peso formulazione 302.24
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Morin hydrate
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .