missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mouse Amphiregulin Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
274.00€ - 1985.00€
Specifica
| Antigene | Amphiregulin |
|---|---|
| Clone | 206220 |
| Diluizione | Western Blot 1 ug/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18767059
![]() |
R&D Systems
MAB989-SP |
25 μg |
274.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18793889
![]() |
R&D Systems
MAB989-100 |
100 μg |
493.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18767178
![]() |
R&D Systems
MAB989-500 |
500 μg |
1985.00€
500µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Amphiregulin Monoclonal specifically detects Amphiregulin in Mouse samples. It is validated for Western Blot.Specifica
| Amphiregulin | |
| Western Blot 1 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| Mouse | |
| P31955 | |
| 374 | |
| E. coli-derived recombinant mouse Amphiregulin Ser94-Lys191 Accession # P31955 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects mouse Amphiregulin in direct ELISAs and Western blots. Does not cross-react with recombinant human (rh) Amphiregulin, rhEGF, rhHB-EGF, rhNRG-1 alpha , rhNRG-1-beta 1, rhTGF-alpha , recombinant mouse (rm) BTC, rmEpigen, or rmEpiregulin. |
| 206220 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative | |
| amphiregulin, AR, AREG, AREGB, Colorectum cell-derived growth factor, CRDGF, MGC13647, schwannoma-derived growth factor, SDGF | |
| AREG | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution. |
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto