Learn More
Mouse anti-Human IgE, Clone: G7-26, biotin, Secondary Antibody, BD
Marca:  BD Biosciences 555858
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15818498
  • 348.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The G7-26 antibody reacts with human immunoglobulin E. It does not react with other heavy chain isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: G7-26
Isotype: IgG2a, κ
Species Reactivity: Human
ELISA
Specifica
Specifica
Mouse anti-Human IgE
G7-26
Biotin
0.5 mg
Immunology
Human
Monoclonal
0.5mg/mL
Mouse
RUO
Secondary
IgG2a κ