Learn More
Mouse anti-Human IgG4, Clone: JDC-14, biotin, Secondary Antibody, BD
Marca:  BD Biosciences 555879
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15898498
  • 318.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The JDC-14 antibody reacts specifically with human IgG4. It does not react with other Ig isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: JDC-14
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Human
ELISA
Specifica
Specifica
Mouse anti-Human IgG4
JDC-14
Biotin
0.5 mg
Immunology
Human
Monoclonal
0.5mg/mL
Mouse
RUO
Secondary
IgG1 κ