Learn More
Mouse IgG VisUCyte HRP Polymer Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
Marca:  R&D Systems VC001-050
Codice prodotto. 18740628
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
IgG
Polyclonal
Immunohistochemistry
Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Mouse IgG
50 mL (2 x 25 mL)
Secondary
Detects heavy ( gamma ) chains on mouse IgG and light chains on all mouse immunoglobulins, based on IEP. No cross-reactivity is observed with non-immunoglobulin mouse serum proteins or serum proteins from bovine, horse, human, pig or rabbit, based on IEP. VisUCyteÖ HRP Polymer provides high sensitivity with low background in IHC.
6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Immunohistochemistry
HRP Polymer
Supplied as a solution in PBS with preservative.
Goat
Affinity Purified
RUO
3500