Learn More
Mouse IgG VisUCyte HRP Polymer Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody
390.00€ - 3110.00€
Specifica
| Antigene | IgG |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | HRP Polymer |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18772848
![]() |
R&D Systems
VC001-025 |
25 mL |
390.00€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18740628
![]() |
R&D Systems
VC001-050 |
50 mL (2 x 25 mL) | |||||||
18764388
![]() |
R&D Systems
VC001-125 |
125 mL |
1645.00€
125mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18791488
![]() |
R&D Systems
VC001-250 |
250 mL (2 x 125 mL) |
3110.00€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry.Specifica
| IgG | |
| Immunohistochemistry | |
| HRP Polymer | |
| RUO | |
| Supplied as a solution in PBS with preservative. | |
| 3500 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Detects heavy ( gamma ) chains on mouse IgG and light chains on all mouse immunoglobulins, based on IEP. No cross-reactivity is observed with non-immunoglobulin mouse serum proteins or serum proteins from bovine, horse, human, pig or rabbit, based on IEP. VisUCyteÖ HRP Polymer provides high sensitivity with low background in IHC. |
| Immunohistochemistry | |
| Polyclonal | |
| Goat | |
| Mouse | |
| Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG | |
| Mouse IgG | |
| Secondary | |
| 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |