Learn More
MP Biomedicals™ FastRNA™ SPIN Kit for Microbes
FastRNA™ SPIN Kit for Microbes isolates total RNA from bacterial cell cultures and other microbial sources in approximately 15 minutes. Does not use phenol or reducing agents.
Marca: MP Biomedicals™ 116020050
498.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23257" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.59400kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : II
Allerta:
Research Use Only
Descrizione
- Product Overview: The FastRNA™ SPIN Kit for Microbes quickly and efficiently isolates high-quality, total RNA from tough-to-lyse bacterial cell cultures and other microbial sources in approximately 15 minutes using a zirconium silicate Lysing Matrix (0.1 mm) to lyse bacteria and SPIN columns for the purification process.
- Sample Source: Microorganisms
- Sample Type: Bacteria (Gram +/-)
Specifica
Room Temperature | |
Lysing Matrix B (0.1 mm Zirconium Silicate), 50 x 2 mL Tubes, 50 mL FastRNA Lysis Buffer, 25 mL FastRNA Prep Buffer, 12 mL FastRNA Wash Buffer, 1 mL Water (DNase/RNase-free), 50 Tubes FastRNA Spin Column 1, 50 Tubes FastRNA Spin Column 2, 100 x 2 mL Collection Tubes | |
FastRNA-24 Kits |
Nucleic Acid Isolation and Purification | |
50 Preps |
Sicurezza e movimentazione
- FastRNA SPIN Kit for Microbes
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P320-Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidine hydrochloride, triton X-100
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.