Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix H
Lysing Matrix H used to isolate RNA and Proteins from bacterial aggregates, biofilms, and whole insects.
226.84€ - 360.40€
Specifica
Capacità | 2 mL |
---|---|
Tipo di campione | Seeds, Animal Tissues, Plants, Soil, Bacteria, Ancient and Dried Samples, Clay, Wood |
DNasi | Dnase-free |
Matrix | Lysing matrix H |
RNasi | RNase-free |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11422430
|
MP Biomedicals™
116917050 |
Nucleic Acid isolation and purification | 50 x 2 mL Tubes |
226.84€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11432430
|
MP Biomedicals™
116917100 |
Nucleic Acid isolation and purification, molecular biology, gene expression, microbiological analysis | 100 x 2 mL Tubes |
360.40€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Impact-resistant 2 mL tube contains 2 mm glass beads and 2 mm yellow zirconium oxide beads
- With yellow caps
- Specific Gravity: Glass Beads, 2 mm; Yellow Zirconium Oxide Beads, 5.5
- Applications: Nucleic Acid Isolation and Purification
Specifica
2 mL | |
Dnase-free | |
RNase-free |
Seeds, Animal Tissues, Plants, Soil, Bacteria, Ancient and Dried Samples, Clay, Wood | |
Lysing matrix H |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.