Learn More
MP Biomedicals™ M9 Minimal Medium Salts (Maniatis Formulation), Powdered
Used for preparing a defined synthetic medium for the growth of E. coli host
Marca: MP Biomedicals™ 113037032
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- A commonly used base for preparing a defined synthetic medium for the growth of most E. coli host cells
- Powder is reconstituted in sterile purified water, (or water with melted purified agar added)
- Additional nutrients, such as glucose or other carbon source, casamino acids, vitamins, or antibiotics are added when the solution cools
- Add additional nutrients before plates are poured or media is inoculated with bacteria
Specifica
Molecular Biology Certified | |
15° to 30°C | |
Powder | |
Microbiology Media | |
33.9 g Na2HPO4; 15 g KH2PO4; 2.5 g NaCl; 5 g NH4Cl | |
6.8 | |
Ambient | |
Bacterial |
56.4 g/L of a 5X Solution | |
A 56.4 g sample of M9 Minimal Salts was dissolved in an aqueous solution to 1 liter, the pH adjusted to 7.4 (if needed), and the solution autoclaved to make a sterile 5X concentrate | |
M9 Minimal Medium | |
Sterile | |
Preparing a Defined Synthetic Medium for The Growth of E. Coli Host | |
1000 g | |
Soluble Aqueous Solution | |
E. coli |
Sicurezza e movimentazione
- M9 Minimal Medium Salts
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P330-Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ammonium chloride