Learn More
MP Biomedicals™ Pectolyase Y-23
From Aspergillus japonicus
Marca:  MP Biomedicals™ 08320952
2434.93 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21884" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11403566
  • 2563.08€ / 10g
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Contains two types of pectinase, endopolygalacturonase and endo-pectin lyase in high activity
Specifica
Specifica
>1000 U/g
Endopolygalacturonase, Endo-pectin lyase, maceration stimulating factor
Isolation of biologically active protoplasts from a wide spectrum of higher plants and tissues in combination with a Cellulase preparation in a brief incubation
Aspergillus japonicus
Pectolyase
Brown
5.5
2°C to 8°C
10 g
Powder