Learn More
MP Biomedicals™ Rat Serum
Sterile, filtered, Lyophilized Serum
Marca: MP Biomedicals™ 08642941
131.17 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23257" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Specifica
-20°C | |
Lyophilized | |
10 mL | |
Sterile | |
Blocking agents and controls in immunoassays | |
Yes |
Rat | |
Rat Serum | |
5.5 to 7 g/dL | |
Filtration | |
2.34 mg/dL | |
7.8 |