Learn More
MP Biomedicals™ Whole Serum, Bovine, Purified, 2mL
Whole Bovine Serum with buffer salts
Marca:  MP Biomedicals™ 0855980
106.14 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23257" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00200kg
Codice prodotto. 11484305
  • 114.48€ / 2mL
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
2° to 8°C
Lyophilized
2 mL
Serum Protein control in immunoelectrophoresis, Ouchterlony immunodiffusion, and other immunoprecipitation techniques, used as a blocking agent in fluorescence and enzyme immunoassays
Bovine
Adult Bovine Serum
0.2 μm filtration
61.9g/mL