Learn More
MP Biomedicals™ MPure™ Blood DNA Extraction Kit 200
For extraction of DNA from mammalian whole blood or a suspension of mammalian blood cells
Marca: MP Biomedicals™ 117022100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.50000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Descrizione
MPure Blood DNA Extraction Kit 200 is used with the MPure-12 aNAP System for extraction of DNA from 100-400μL mammalian whole blood or suspension of mammalian blood cells. Nucleic acids extracted from MPure Blood DNA Extraction Kit 200 can be used in a number of downstream application including: PCR, qPCR, Sequencing (NGS), Microarray, RFLP, and Southern Blot Analysis.
- For extraction of host gDNA, mitochondrial and viral DNA
- Extracts DNA from 100-400µL mammalian whole blood
- Nucleic acids can be used immediately in downstream applications
- Completely automated
- Can be run in as little as 50 minutes
Specifica
Store at room temperature | |
Buffy Coat, Leukocytes, Whole Blood Cells | |
Nucleic Acid Purification | |
48 Preps |
Blood DNA Extraction Kit 200 | |
MPure-12 Automated Nucleic Acid Purification System | |
Proteinase K solution, 40μL; Lysis Buffer 2, 1000μL; Binding Buffer 1, 600μL; Magnetic Bead Solution, 800μL; Washing Buffer 1, 1000μL; Washing Buffer 2, 1000μL; Washing Buffer 3, 1000μL; Elution Buffer 1, 1000μL; Elution Buffer 2, 1000μL | |
100-400μL whole blood (WBC count less than 2 x 104 cells/μL); 100-400μL leukocyte concentration (contain no more than 5 x 106 cells) ; 100-400μL buffy coat |
Sicurezza e movimentazione
- MPure Blood DNA Extraction Kit 200
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethyl alcohol, guanidine hydrochloride,triton x-100, isopropanol, glycerol, proteinase K