missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MRE11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 10744-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16897323

  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Mre11 is an 80 kDa protein that acts as a Mn+2 dependent double stranded DNA 3′ to 5′ exonuclease and a single stranded DNA endonuclease. It is part of a larger complex with Rad50, p95 (Nibrin) and possibly other associated proteins involved in the nucleolytic end-processing of double strand breaks and telomere maintece.
Specifica

Specifica

MRE11
Polyclonal
Unconjugated
MRE11
ATLD, HNGS1, MRE11, MRE11 homolog 1, MRE11 homolog A, MRE11A, MRE11B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17535, 4361, 64046
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P49959, Q61216
MRE11, Mre11a
MRE11 Fusion Protein Ag1105
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali