Learn More
MRP1 / ABCC1 Mouse, Clone: MRP1/1343, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifica
| Antigene | MRP1 / ABCC1 |
|---|---|
| Clone | MRP1/1343 |
| Concentrazione | 200μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15960488
|
EnquireBio
4363-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15970488
|
EnquireBio
4363-MSM1-P1 |
100 μg |
576.45€ 478.00€ / 100µg Risparmia 98.45€ 17% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| MRP1 / ABCC1 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 4363 | |
| Recombinant human full-length ABCC1 | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 190kDa |
| MRP1/1343 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| XP_016878731 | |
| ABCC1 | |
| IgG1 | |
| Protein A/G Purified | |
| Cytoplasmic and Cell Surface | |
| A549 cells. Colon, Endometrium, Ovary. Testis or Tonsil. |