Learn More
HUBER Metal Hose MT-350-1,5-M38x1,5
Marca:  HUBER 6656
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.90000kg
Codice prodotto. 10182052
  • 1265.16€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Special insulation with additional smooth silicon hose, ends covered with silicon caps
Specifica
Specifica
M38 x 1.5
1500 mm
1.9 kg
Metal
1 Ea.
Hose