Learn More
HUBER Metal Hose MT-350-1-M24x1,5
Marca:  HUBER 9274
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.40000kg
Codice prodotto. 10243073
  • 649.33€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Special insulation with additional smooth silicon hose, ends covered with silicon caps
Specifica
Specifica
M24 x 1.5 Thread
1000 mm
1.4 kg
Metal
1 Ea.
Hose