Learn More
MUC1 / EMA / CD227 Mouse, Clone: rMUC1/960, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 4582-MSM16-P0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15900508
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
MUC1 / EMA / CD227
Cytoplasmic and cell surface
rMUC1/960
Unconjugated
NP_001191226
Mouse
265-400kDa
Protein A/G Purified
RUO
4582
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
MUC1
Human milk-fat globule membranes (HMFGM)
MCF-7 or MDA-231 cells. Breast, colon, ovarian, endometrial carcinoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.