Learn More
Mucin, MP Biomedicals™
123.52 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23257" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23257" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Specifica
Materiale o nome chimico | Mucin |
Colore | Tan |
Quantità | 100 mg |
Peso formulazione | ≈400,0002 |
Forma fisica | Flaky Powder |