Learn More
Shamrock™ Multi-Purpose Permanent Blank Labels
These permanent blank labels offers universal marking ability with ballpoint pens, pencils and felt pens for easy identification.
111.00€ - 112.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Marking, labeling |
Quantità | 1000/Pk. |
Temperature Range (Metric) | -20°C to +121°C |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11842641
|
Shamrock™
SSP-7-1 |
Salmon | 38 x 50 mm |
111.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11852641
|
Shamrock™
SSP-8-1 |
Silver | 38 x 57 mm |
112.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Resistant to water, oil and acids
- Temperature range from −20° to +121°C
- Can be used in autoclaves, freezers, refrigerators and ovens
- 1000 labels per pack
Specifica
Autoclavable | |
Marking, labeling | |
1000/Pk. | |
-20°C to +121°C |